Fluorescein diacetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F0240-5G
TCIAF0240-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAF0240-5G
Fluorescein diacetate ≥98.0% (par HPLC)
Fluorescein diacetate
Formule: C₂₄H₁₆O₇
Numéro MDL: MFCD00005062
Numéro CAS: 596-09-8
EINECS: 209-877-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0499321d040564b9ddb5846decada52f9c283f87&vid=0499321d040564b9ddb5846decada52f9c283f87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité