Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Furfuryl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((Methylthio)methyl)furan

F0245-25G
TCIAF0245-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAF0245-25G
Furfuryl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Furfuryl methyl sulphide


Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00009604
Numéro CAS: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b3f91629ec641ff61896fdb5fec7cf311091b5d&vid=9b3f91629ec641ff61896fdb5fec7cf311091b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité