Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanamine

F0252-25G F0252-5G
TCIAF0252-25GEA 55 EUR InStock
TCIAF0252-25G TCIAF0252-5G
4-Fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
4-Fluorobenzylamine


Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008120
Numéro CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c5394a5f7550ad173a7ec3698371e5a44460db&vid=36c5394a5f7550ad173a7ec3698371e5a44460db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité