Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Fluorophényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile

F0257-25G
TCIAF0257-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF0257-25G
(2-Fluorophényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)
(2-Fluorophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Densité: 1,14045 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00001897
Numéro CAS: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5c06d2e452711c932e266d3ebd4598f2e8c046d&vid=a5c06d2e452711c932e266d3ebd4598f2e8c046d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité