Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Fluoro-3-iodobenzène ≥99.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with copper chip

F0260-25G
TCIAF0260-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAF0260-25G
1-Fluoro-3-iodobenzène ≥99.0% (par GC) stabilisé
1-Fluoro-3-iodobenzène


Formule: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00001044
Numéro CAS: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a51964c476f1bd227676f2310d646ccdd866d0f&vid=6a51964c476f1bd227676f2310d646ccdd866d0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific gravity (20/20) 1.9130 to 1.9170
Refractive index n20/D 1.5830 to 1.5860

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité