Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 9-oxofluorene-2-carboxylique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Oxofluoren-2-carboxylic acid

F0263-10G
TCIAF0263-10GEA 184 EUR InStock
TCIAF0263-10G
Acide 9-oxofluorene-2-carboxylique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 9-oxofluorene-2-carboxylique


Formule: C₁₄H₈O₃
MW: 224,22 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 322 °C
Numéro MDL: MFCD00001156
Numéro CAS: 784-50-9
EINECS: 212-317-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14d0967572373732abc22a128c41d389140c2388&vid=14d0967572373732abc22a128c41d389140c2388&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité