Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-5-formyl-2-furansulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Furfural-5-sulphonic acid Sodium Salt, 5-Formyl-2-furansulphonic acid Sodium Salt

F0268-5G
TCIAF0268-5GEA 431 EUR InStock
TCIAF0268-5G
Sodium-5-formyl-2-furansulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-5-formyl-2-furansulphonate


Formule: C₅H₄O₅S
MW: 198,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003231
Numéro CAS: 31795-44-5
EINECS: 250-810-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité