Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)acetamide

F0284-25G
TCIAF0284-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAF0284-25G
4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide


Formule: C₈H₇FN₂O₃
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031517
Numéro CAS: 448-39-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=581593ef5ca59a82d3f7ecb11d0c7e43941e041c&vid=581593ef5ca59a82d3f7ecb11d0c7e43941e041c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité