Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, 2-Fluorobenzotrichloride, o-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene

F0290-5G
TCIAF0290-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0290-5G
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluène


Formule: C₇H₄Cl₃F
MW: 213,47 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,4523 g/cm³ (18.6 °C)
Numéro MDL: MFCD00000787
Numéro CAS: 488-98-2
EINECS: 207-692-5
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72c2b49596cdc8ae12440b5078e9208bd8a97f1f&vid=72c2b49596cdc8ae12440b5078e9208bd8a97f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité