Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Fluoro-2-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0300-5G
TCIAF0300-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAF0300-5G
6-Fluoro-2-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)
6-Fluoro-2-méthylquinoléine


Formule: C₁₀H₈FN
Point d'ébullition: 99°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041233
Numéro CAS: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e18ca4d030bf7a47c7a0ee06e0205197857827a&vid=1e18ca4d030bf7a47c7a0ee06e0205197857827a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité