Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Fluoroacétanilide ≥96.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(3-Fluorophenyl)acetamide

F0302-25G
TCIAF0302-25GEA 161 EUR InStock
TCIAF0302-25G
3'-Fluoroacétanilide ≥96.0% (sur base azote total)
3'-Fluoroacétanilide


Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017917
Numéro CAS: 351-28-0
EINECS: 206-509-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2e1b4880a6f2a44391ec6f0ed2df4523b3ef14&vid=ec2e1b4880a6f2a44391ec6f0ed2df4523b3ef14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité