Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-asparagine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

F0306-25G
TCIAF0306-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAF0306-25G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-asparagine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-asparagine


Formule: C₁₉H₁₈N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00037132
Numéro CAS: 71989-16-7
EINECS: 276-252-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité