Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentenylferrocene ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclopentenylbis(cyclopentadienyl) Iron, Ferrocenecyclopenten-1-yl

F0313-25G
TCIAF0313-25GEA 126 EUR InStock
TCIAF0313-25G
Cyclopentenylferrocene ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclopentenylferrocene


Formule: C₁₅H₁₆Fe
MW: 252,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191436
Numéro CAS: 12260-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité