Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Dichlorométhyl)-4-fluorobenzène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

F0315-25G
TCIAF0315-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAF0315-25G
1-(Dichlorométhyl)-4-fluorobenzène ≥95.0% (par GC)
1-(Dichlorométhyl)-4-fluorobenzène


Formule: C₇H₅Cl₂F
Point d'ébullition: 83°C
Densité: 1,3525 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000832
Numéro CAS: 456-19-9
EINECS: 207-258-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b567d386d9084fd2846a8e8822b8df55bd7abbfa&vid=b567d386d9084fd2846a8e8822b8df55bd7abbfa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité