Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer(2+) 1-(3-carboxypropanoyl)-2,4-cyclopentadiénide 2,4-cyclopentadiénide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0320-25G
TCIAF0320-25GEA 183 EUR InStock
TCIAF0320-25G
Fer(2+) 1-(3-carboxypropanoyl)-2,4-cyclopentadiénide 2,4-cyclopentadiénide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fer(2+) 1-(3-carboxypropanoyl)-2,4-cyclopentadiénide 2,4-cyclopentadiénide


Formule: C₁₄H₁₄FeO₃
Numéro MDL: MFCD00027357
Numéro CAS: 1291-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d1a6cd8c75bb2444313488f45c1b14bf205d53&vid=62d1a6cd8c75bb2444313488f45c1b14bf205d53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité