Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Fluoreneacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(9H-Fluoren-9-yl)acetic acid

F0330-1G
TCIAF0330-1GEA 105 EUR InStock
TCIAF0330-1G
9-Fluoreneacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
9-Fluoreneacetic acid


Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013262
Numéro CAS: 6284-80-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité