Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorène-2-carbaldehyde ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Fluorene-2-carboxaldehyde

F0333-5G
TCIAF0333-5GEA 120 EUR InStock
TCIAF0333-5G
Fluorène-2-carbaldehyde ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fluorène-2-carbaldehyde


Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001123
Numéro CAS: 30084-90-3
EINECS: 250-035-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0252810baaf580d2d1ae1d4fa5b05b2277106eb&vid=c0252810baaf580d2d1ae1d4fa5b05b2277106eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 95.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité