Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)formamide

F0339-5G
TCIAF0339-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF0339-5G
1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (par HPLC)
1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole


Formule: C₈H₈N₄O
MW: 176,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134328
Numéro CAS: 87022-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité