Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-fluorophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0353-5G
TCIAF0353-5GEA 138 EUR InStock
TCIAF0353-5G
Acide 3-fluorophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-fluorophtalique


Formule: C₈H₅FO₄
Numéro MDL: MFCD00039524
Numéro CAS: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee0edc47775bcd365eda004ad108f64b920e40fa&vid=ee0edc47775bcd365eda004ad108f64b920e40fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité