Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluoro-4-o-xylène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene

F0355-10G
TCIAF0355-10GEA 66 EUR InStock
TCIAF0355-10G
Fluoro-4-o-xylène ≥99.0% (par GC)
Fluoro-4-o-xylène


Formule: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00039217
Numéro CAS: 452-64-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de12d77386e674396769827073e0818f9ad738e6&vid=de12d77386e674396769827073e0818f9ad738e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité