Fenoprofen calcium salt dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0372-25G
TCIAF0372-25GEA 153 EUR InStock
TCIAF0372-25G
Fenoprofen calcium salt dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fenoprofen calcium salt dihydrate
Formule: C₃₀H₃₀CaO₈
Numéro MDL: MFCD00242722
Numéro CAS: 71720-56-4
Merck Index: 14,03980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in EtOH almost transparency
Water 6.0 to 6.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité