Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Diméthoxy-4-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

F0385-5G
TCIAF0385-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAF0385-5G
1,2-Diméthoxy-4-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)
1,2-Diméthoxy-4-fluorobenzène


Formule: C₈H₉FO₂
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00012201
Numéro CAS: 398-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a86f283512d08d64e962bd4ebaa40a823858f498&vid=a86f283512d08d64e962bd4ebaa40a823858f498&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité