Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Fluorophenoxy)valeric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0410-5G
TCIAF0410-5GEA 341 EUR InStock
TCIAF0410-5G
5-(4-Fluorophenoxy)valeric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(4-Fluorophenoxy)valeric acid


Formule: C₁₁H₁₃FO₃
MW: 212,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093469
Numéro CAS: 347867-75-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité