Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Diéthoxyméthyl)-4-[(E)-2-phénylvinyl]benzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Formyl-trans-stilbene Diethyl Acetal

F0416-5G
TCIAF0416-5GEA 153 EUR InStock
TCIAF0416-5G
1-(Diéthoxyméthyl)-4-[(E)-2-phénylvinyl]benzène ≥98.0% (par GC)
1-(Diéthoxyméthyl)-4-[(E)-2-phénylvinyl]benzène


Formule: C₁₉H₂₂O₂
MW: 282,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093470
Numéro CAS: 381716-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité