Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluorothiophénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0419-5G
TCIAF0419-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAF0419-5G
2-Fluorothiophénol ≥98.0% (par GC)
2-Fluorothiophénol


Formule: C₆H₅FS
Point d'ébullition: 164°C
Densité: 1,191 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041419
Numéro CAS: 2557-78-0
ONU: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ad1fe8e974cd4f1d50c0bf7237c040d93fae4ae&vid=c079f549d933081047ec42051d243ee4a827d40f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité