Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(4-Fluorophényl)éthynyl]phénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((4-Fluorophenyl)ethynyl)phenol, 1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetylene

F0423-1G
TCIAF0423-1GEA 184 EUR InStock
TCIAF0423-1G
4-[(4-Fluorophényl)éthynyl]phénol ≥98.0% (par GC)
4-[(4-Fluorophényl)éthynyl]phénol


Formule: C₁₄H₉FO
MW: 212,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093472
Numéro CAS: 197770-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité