Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile

F0424-5G
TCIAF0424-5GEA 44 EUR InStock
TCIAF0424-5G
3-Fluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-p-toluonitrile


Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153174
Numéro CAS: 170572-49-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e8aec5679d97e826afbeba8f3850717aafe9976&vid=5e8aec5679d97e826afbeba8f3850717aafe9976&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité