Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Fluorophényl)indole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0427-5G
TCIAF0427-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAF0427-5G
2-(4-Fluorophényl)indole ≥98.0% (par GC)
2-(4-Fluorophényl)indole


Formule: C₁₄H₁₀FN
Numéro MDL: MFCD00068178
Numéro CAS: 782-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1a50fda2b865602c701e8402be30d0207fc0ce3&vid=d1a50fda2b865602c701e8402be30d0207fc0ce3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 191.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité