Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flunisolide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione

F0437-1G
TCIAF0437-1GEA 200 EUR InStock
TCIAF0437-1G
Flunisolide ≥98.0% (par HPLC)
Flunisolide


Formule: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133324
Numéro CAS: 3385-03-3
EINECS: 222-193-2
Merck Index: 14,04145
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +111.0 to +115.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité