Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-N-méthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0449-25G
TCIAF0449-25GEA 109 EUR InStock
TCIAF0449-25G
2-Fluoro-N-méthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-N-méthylaniline


Formule: C₇H₈FN
Numéro MDL: MFCD00028030
Numéro CAS: 1978-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa73322e875b2ce9a0f4f8afd8c52d507ca15ca&vid=caa73322e875b2ce9a0f4f8afd8c52d507ca15ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité