Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Formylbenzo-18-crown-6 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-(4-Formylbenzo)-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadec-2-ene, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine-18-carbaldehyde, 4'-Formylbenzo-18-crown 6-Ether

F0451-500MG
TCIAF0451-500MGEA 1130 EUR InStock
TCIAF0451-500MG
4'-Formylbenzo-18-crown-6 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥98.0% (par GC)
4'-Formylbenzo-18-crown-6 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)


Formule: C₁₇H₂₄O₇
MW: 340,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00388882
Numéro CAS: 60835-74-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4527174d82082761fcab1b8f5663f9565eaa0591&vid=4527174d82082761fcab1b8f5663f9565eaa0591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité