Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0478-1G
TCIAF0478-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAF0478-1G
1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)
1-(2-Chloroéthyl)-4-fluorobenzène


Formule: C₈H₈ClF
MW: 158,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155000
Numéro CAS: 332-43-4
EINECS: 206-364-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c844cfbe1574d246543f15137b80904a7a9e2516&vid=c844cfbe1574d246543f15137b80904a7a9e2516&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité