Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

F0500-5G
TCIAF0500-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAF0500-5G
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid


Formule: C₂HF₃O₄S
Point d'ébullition: 153°C
Densité: 1.72
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01320807
Numéro CAS: 1717-59-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité