Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-(2-Fluoro-2,5-cyclohexadiène-1,4-diylidène)dimalononitrile ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: FTCNQ

F0509-100MG
TCIAF0509-100MGEA 272 EUR InStock
TCIAF0509-100MG
2,2'-(2-Fluoro-2,5-cyclohexadiène-1,4-diylidène)dimalononitrile ≥98.0% (sur base azote total)
2,2'-(2-Fluoro-2,5-cyclohexadiène-1,4-diylidène)dimalononitrile


Formule: C₁₂H₃FN₄
MW: 222,18 g/mol
Numéro CAS: 69857-37-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité