Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoroacetanilide, N-(4-Fluorophenyl)acetamide

F0521-25G
TCIAF0521-25GEA 128 EUR InStock
TCIAF0521-25G
4'-Fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Fluoroacétanilide


Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154 °C
Numéro MDL: MFCD00016335
Numéro CAS: 351-83-7
EINECS: 206-515-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc26f39e85b4f4de5383ac0a7af7b125fcd7d503&vid=cc26f39e85b4f4de5383ac0a7af7b125fcd7d503&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité