Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0524-25G
TCIAF0524-25GEA 114 EUR InStock
TCIAF0524-25G
2'-Fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Fluoroacétanilide


Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00000315
Numéro CAS: 399-31-5
EINECS: 206-916-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b347d67e06164d0d3b4b9f44be5c109a9e790761&vid=b347d67e06164d0d3b4b9f44be5c109a9e790761&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité