Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluticasone propionate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

F0525-100MG
TCIAF0525-100MGEA 140 EUR InStock
TCIAF0525-100MG
Fluticasone propionate ≥98.0% (par HPLC)
Fluticasone propionate


Formule: C₂₅H₃₁F₃O₅S
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00866007
Numéro CAS: 80474-14-2
Merck Index: 14,04211
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +33.0 deg (C=1, Dioxane)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité