Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

F0531-1G
TCIAF0531-1GEA 217 EUR InStock
TCIAF0531-1G
2-(2-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(2-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane


Formule: C₁₁H₁₄BFO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200700
Numéro CAS: 346656-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité