5-Fluorocytidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
F0534-1G
TCIAF0534-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAF0534-1G
5-Fluorocytidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Fluorocytidine
Formule: C₉H₁₂FN₃O₅
MW: 261,21 g/mol
Point de fusion: 193°C
Numéro MDL: MFCD00210953
Numéro CAS: 2341-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +54.0 to +58.0 deg (C=1, methanol)
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 g TCIAF0534-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité