Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Filter blue green sodium salt

Fournisseur: TCI

F0536-25G
TCIAF0536-25GEA 109 EUR InStock
TCIAF0536-25G
Filter blue green sodium salt
Filter blue green sodium salt


Formule: C₃₀H₂₇FeN₆O₁₈S₆
MW: 1073,72 g/mol
Numéro CAS: 2137041-45-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Lambda max. 706.0 to 710.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance min. 0.100 (1%, 0.02mol/L AcONH4 sol., 706.0 to 710.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité