Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Formylphenyl-β-D-allopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)benzaldehyde, 4-(β-D-Allopyranosyloxy)benzaldehyde, Helicide

F0542-5G
TCIAF0542-5GEA 104 EUR InStock
TCIAF0542-5G
4-Formylphenyl-β-D-allopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Formylphenyl-beta-D-allopyranoside


Formule: C₁₃H₁₆O₇
MW: 284,26 g/mol
Point de fusion: 190°C
Numéro MDL: MFCD00210992
Numéro CAS: 80154-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -95.0 to -115.0 deg (C=0.8, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité