Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Fluoroindole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0555-1G
TCIAF0555-1GEA 123 EUR InStock
TCIAF0555-1G
7-Fluoroindole ≥98.0% (par GC)
7-Fluoroindole


Formule: C₈H₆FN
Numéro MDL: MFCD01074502
Numéro CAS: 387-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef985e151021e48ce805d6ff4abfc15a6beb1076&vid=ef985e151021e48ce805d6ff4abfc15a6beb1076&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité