Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoroindole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0556-1G
TCIAF0556-1GEA 119 EUR InStock
TCIAF0556-1G
4-Fluoroindole ≥98.0% (par GC)
4-Fluoroindole


Formule: C₈H₆FN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055992
Numéro CAS: 387-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab8e3efd5b39bb39be4ad1d8cba7962d2a4f6fa&vid=9ab8e3efd5b39bb39be4ad1d8cba7962d2a4f6fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité