Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-fluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0560-5G
TCIAF0560-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAF0560-5G
Acide 4-fluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluoro-m-toluique


Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631424
Numéro CAS: 403-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fdbeaf1ba1ff601ae0ac79373b2033c7921949a&vid=7fdbeaf1ba1ff601ae0ac79373b2033c7921949a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité