Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Furfuryl methyl disulphide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((Methyldisulphanyl)methyl)furan, Methyl furfuryl disulphide

F0561-5G
TCIAF0561-5GEA 66 EUR InStock
TCIAF0561-5G
Furfuryl methyl disulphide ≥98.0% (par GC)
Furfuryl methyl disulphide


Formule: C₆H₈OS₂
MW: 160,2571 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00012326
Numéro CAS: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e654cfbc6d6647f2013d762a541a09aae457dff&vid=1e654cfbc6d6647f2013d762a541a09aae457dff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité