Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0564-25G
TCIAF0564-25GEA 396 EUR InStock
TCIAF0564-25G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde ≥97.0% (par GC)
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde


Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD01318148
Numéro CAS: 68359-57-9
EINECS: 269-856-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=828688162c49f324316ef79547a5f4e148fd2f45&vid=828688162c49f324316ef79547a5f4e148fd2f45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité