Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Fluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0573-5G
TCIAF0573-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAF0573-5G
6-Fluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
6-Fluoro-m-toluonitrile


Formule: C₈H₆FN
Numéro MDL: MFCD00134542
Numéro CAS: 64113-84-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8122d327a8c874bdb9e93e9f5e46806ea5e12b5c&vid=8122d327a8c874bdb9e93e9f5e46806ea5e12b5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité