Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-fluoronicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid, 2-Fluoro-3-pyridinecarboxylic acid

F0575-5G
TCIAF0575-5GEA 116 EUR InStock
TCIAF0575-5G
Acide 2-fluoronicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-fluoronicotinique


Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Point de fusion: 165°C
Numéro MDL: MFCD00040744
Numéro CAS: 393-55-5
EINECS: 206-888-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bd5537449c571d19bc56ebd2b13300cc8325f46&vid=2bd5537449c571d19bc56ebd2b13300cc8325f46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité