Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluorothioanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3-(methylthio)benzene, 3-Fluorophenyl methyl sulphide

F0582-5G
TCIAF0582-5GEA 110 EUR InStock
TCIAF0582-5G
3-Fluorothioanisole ≥98.0% (par GC)
3-Fluorothioanisole


Formule: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Numéro MDL: MFCD03789131
Numéro CAS: 658-28-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf6c9f44776e7fe198a28586a4688dc44b6e0f8f&vid=bf6c9f44776e7fe198a28586a4688dc44b6e0f8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité