Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorocyclohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

F0587-5G
TCIAF0587-5GEA 189 EUR InStock
TCIAF0587-5G
Fluorocyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fluorocyclohexane


Formule: C₆H₁₁F
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: 13°C
Densité: 0,928 g/cm³ (19.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00021285
Numéro CAS: 372-46-3
EINECS: 206-754-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63f0a393a3debb5f596bca72ff63c12d652cd74f&vid=63f0a393a3debb5f596bca72ff63c12d652cd74f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité